Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APLN Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2425R-FITC
BOSSBS-2425R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2425R-FITC
Anti-APLN Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Apelin is a neuropeptide expressed in the supraoptic and paraventricular nuclei and is an endogenous ligand for APJ, a G protein-coupled orphan receptor which is an alternative coreceptor with CD4 for HIV-1. Apelin and APJ are ubiquitously expressed in peripheral tissues, with highest levels reported for heart and lungs, as well several regions within the central nervous system. The actions of apelin remain largely unknown: Apelin inhibits HIV-1 entry in cells coexpressing CD4 and APJ; the oral intake of Apelin in colostrum and breast milk could have a role in the modulation of the immune responses in neonates; more recent studies have also indicated a role for Apelin in the central control of body fluid homeostasis, by influencing AVP release and drinking behavior. In the cardiovascular system several actions of Apelin have been described, including endothelium-dependent vasodilatation, vasoconstriction through direct action on smooth muscle and positive inotropism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APLN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité