Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2428R-CY7
BOSSBS-2428R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2428R-CY7
Anti-IL9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a cytokine that actsas a regulator of a variety of hematopoietic cells. This cytokinestimulates cell proliferation and prevents apoptosis. It functionsthrough the interleukin 9 receptor (IL9R), which activatesdifferent signal transducer and activator (STAT) proteins and thusconnects this cytokine to various biological processes. The geneencoding this cytokine has been identified as a candidate gene forasthma. Genetic studies on a mouse model of asthma demonstratedthat this cytokine is a determining factor in the pathogenesis ofbronchial hyperresponsiveness. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité