Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-APG7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2432R-A680
BOSSBS-2432R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2432R-A680
Anti-APG7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
E1-like activating enzyme involved in the 2 ubiquitin-like systems required for cytoplasm to vacuole transport (Cvt) and autophagy. Activates ATG12 for its conjugation with ATG5 as well as the ATG8 family proteins for their conjugation with phosphatidylethanolamine. Both systems are needed for the ATG8 association to Cvt vesicles and autophagosomes membranes. Required for autophagic death induced by caspase-8 inhibition. Required for mitophagy which contributes to regulate mitochondrial quantity and quality by eliminating the mitochondria to a basal level to fulfill cellular energy requirements and preventing excess ROS production. Modulates p53/TP53 activity to regulate cell cycle and survival during metabolic stress. Plays also a key role in the maintenance of axonal homeostasis, the prevention of axonal degeneration, the maintenance of hematopoietic stem cells, the formation of Paneth cell granules, as well as in adipose differentiation.

Type: Primary
Antigen: APG7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/703
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité