Anti-ATP2c1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-2434R-A680
BOSSBS-2434R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-2434R-A680
Anti-ATP2c1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This magnesium-dependent enzyme catalyses the hydrolysis of ATP coupled with the transport of calcium.
Type: Primary
Antigen: ATP2c1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/919
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité