Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AVEN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2438R-CY5.5
BOSSBS-2438R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2438R-CY5.5
Anti-AVEN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Apoptosis plays a major role in normal organism development, tissue homeostasis, and removal of damaged cells. Disruption of this process has been implicated in a variety of diseases such as cancer. AVEN is a recently discovered protein that blocks apoptosis induced by Apaf-1 and caspase-9. It is thought that AVEN functions by binding to Bcl-xL, an antiapoptotic member of the Bcl-2 family, and to Apaf-1, possibly interfering with the ability of Apaf-1 to self-associate, suggesting that AVEN impedes Apaf-1-mediated caspase activation. Higher levels of AVEN mRNA are seen in patients with acute leukemia than in control patients, suggesting that AVEN may be useful as a prognostic indicator in leukemia patients.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AVEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité