Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYOD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2442R-CY5
BOSSBS-2442R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2442R-CY5
Anti-MYOD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Acts as a transcriptional activator that promotes transcription of muscle-specific target genes and plays a role in muscle differentiation. Together with MYF5 and MYOG, co-occupies muscle-specific gene promoter core region during myogenesis. Induces fibroblasts to differentiate into myoblasts. Interacts with and is inhibited by the twist protein. This interaction probably involves the basic domains of both proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYOD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité