Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nuclear Matrix Protein p84/THOC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2448R-A750
BOSSBS-2448R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-2448R-A750
Anti-Nuclear Matrix Protein p84/THOC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This protein is part of the THO complex (THOC). The THO complex is recruited to transcribed genes and travels with the RNA polymerase during elongation. It may physically link proteins that function in transcription and in RNA export and RNA processing.

Type: Primary
Antigen: Nuclear Matrix Protein p84/THOC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-320/657
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité