Anti-TNFRSF9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2449R
BOSSBS-2449REA 746 EUR InStock
BOSSBS-2449R
Anti-TNFRSF9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité