Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL19 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2454R-CY5.5
BOSSBS-2454R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2454R-CY5.5
Anti-CCL19 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Strongly chemotactic for naive (L-selectinhi) CD4 T-cells and for CD8 T-cells and weakly attractive for resting B-cells and memory (L-selectinlo) CD4 T-cells. May play a role in promoting encounters between recirculating T-cells and dendritic cells and in the migration of activated B-cells into the T-zone of secondary lymphoid tissues. Binds to chemokine receptor CCR7. Binds to atypical chemokine receptor ACKR4 and mediates the recruitment of beta-arrestin (ARRB1/2) to ACKR4.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCL19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité