Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC7A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-2455R-HRP
BOSSBS-2455R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-2455R-HRP
Anti-CLEC7A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Lectin that functions as pattern receptor specific for beta-1,3-linked and beta-1,6-linked glucans, such as cell wall constituents from pathogenic bacteria and fungi. Necessary for the TLR2-mediated inflammatory response and for TLR2-mediated activation of NF-kappa-B. Enhances cytokine production in macrophages and dendritic cells. Mediates production of reactive oxygen species in the cell. Mediates phagocytosis of C.albicans conidia. Binds T-cells in a way that does not involve their surface glycans and plays a role in T-cell activation. Stimulates T-cell proliferation (By similarity).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CLEC7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité