Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF14/HVEM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2457R-A680
BOSSBS-2457R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2457R-A680
Anti-TNFRSF14/HVEM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
TNFRSF14 is a type I membrane protein belonging to the TNF receptor superfamily. This receptor mediates herpes virus entry into cells during infection. TNFRSF14 is able to inhibit the proliferation, activation, and cytokine production of T cells. It has an extracellular domain containing several cysteine-rich repeats and a short cytoplasmic region containing a TRAF (TNF receptor-associated factor) interaction domain. The extracellular domain of TNFRSF14 interacts with the herpes simplex virus envelope glycoprotein D. TNFRSF14 binds two cellular ligands: lymphotoxin alpha and LIGHT. LIGHT is a transmembrane protein expressed and shed from the surface of activated T cells, exhibits inducible expression, and competes with HSV glycoprotein D for HVEM, a receptor expressed by T lymphocytes. The LIGHT:TNFRSF14 interaction controls immune response functions by cell death induction as well as cell activation. TNFRSF14 is expressed by peripheral blood T cells, B cells, monocytes and in various tissues enriched in lymphoid cells.

Type: Primary
Antigen: TNFRSF14/HVEM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/283
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité