Anti-IL-13Ra2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2461R-A750
BOSSBS-2461R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2461R-A750
Anti-IL-13Ra2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Binds as a monomer with high affinity to interleukin-13 (IL13), but not to interleukin-4 (IL4).
Type: Primary
Antigen: IL-13Ra2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 81-180/380
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité