Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF4/CD252 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2463R
BOSSBS-2463REA 690 EUR InStock
BOSSBS-2463R
Anti-TNFSF4/CD252 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cytokine that binds to TNFRSF4. Co-stimulates T-cell proliferation and cytokine production (By similarity).

Type: Primary
Antigen: TNFSF4/CD252
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range: 141-199/199
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité