Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIGLEC7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-2466R
BOSSBS-2466REA 691 EUR InStock
BOSSBS-2466R
Anti-SIGLEC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Siglec 7 is a member of the Siglec (sialic acid-binding immunoglobulin like lectin) subgroup of the immunoglobulin superfamily. Siglec 7 is able to mediate high levels of sialic acid-dependent binding to human erythrocytes and soluble sialoglycoconjugates. Addition of anti-Siglec 7 to haematopoietic cell cultures leads to reduced cell growth and prevents the development of dendritic cells. Predominantly expressed by resting and activated natural killer cells and at lower levels by granulocytes and monocytes. High expression can be found in tissues like the placenta, liver, lung, spleen, and peripheral blood leukocytes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SIGLEC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité