Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2475R-A488
BOSSBS-2475R-A488EA 842 EUR InStock
BOSSBS-2475R-A488
Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
MIP1 alpha and MIP1 beta were originally co-purified from medium conditioned by an LPS-stimulated murine macrophage cell line. Human MIP1 beta refers to the products of several independently cloned cDNAs, including Act2, PAT 744, hH400, G26, HIMAP, HC21, and MAD 5a. The predicted protein products of these cDNAs represent variants that are between 94% - 98% identical and these proteins are all approximately 75% homologous to murine MIP1 beta. MIP1 beta also shares approximately 70% amino acid identity with MIP1 alpha. MIP1 proteins are expressed primarily in T cells, B cells, and monocytes after antigen or mitogen stimulation. The MIP1 proteins have chemoattractant and adhesive effects on lymphocytes, with MIP1 alpha and MIP1 beta preferentially attracting CD8+ and CD4+ T cells, respectively. A signal transducing receptor designated the CC chemokine receptor 1 (CC CKR1) with seven transmembrane domains that binds MIP1 alpha, MIP1 beta, MCP1 and RANTES with varying affinities has been isolated.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité