Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Macrophage Inflammatory Protein 1 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2477R-A680
BOSSBS-2477R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2477R-A680
Anti-Macrophage Inflammatory Protein 1 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This chemotactic factor that attracts monocytes, lymphocytes, basophils and eosinophils may play a role in neoplasia and inflammatory host responses and can bind heparin. Its highest expression is found in the small intestine and peripheral blood cells. It is induced by interferon gamma, mitogens and interleukin 1 and belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family.

Type: Primary
Antigen: Macrophage Inflammatory Protein 1 gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 22-122/122
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité