Anti-CCL16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-2481R-A350
BOSSBS-2481R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2481R-A350
Anti-CCL16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
LEC (liver expressed cytokine) displays chemotactic activity for lymphocytes and monocytes but not for neutrophils. It also shows a potent myelosuppressive activity and suppresses proliferation of myeloid progenitor cells. Its expression is upregulated by IL10.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CCL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité