Anti-CCL24 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2483R-CY5.5
BOSSBS-2483R-CY5.5EA 909 EUR InStock
BOSSBS-2483R-CY5.5
Anti-CCL24 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Chemotactic for resting T-lymphocytes, and eosinophils. Has lower chemotactic activity for neutrophils but none for monocytes and activated lymphocytes. Is a strong suppressor of colony formation by a multipotential hematopoietic progenitor cell line. Binds to CCR3.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CCL24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité