Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2485R-A647
BOSSBS-2485R-A647EA 898 EUR InStock
BOSSBS-2485R-A647
Anti-JAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
JAK2 (Janus Activating Kinase 2) is a tyrosine kinase of the non-receptor type, that associates with the intracellular domains of cytokine receptors; JAK2 is the predominant JAK kinase activated in response to several growth factors and cytokines such as IL-3, GM-CSF and erythropoietin; it has been found to be constitutively associated with the prolactin receptor and is required for responses to gamma interferon. Ligand binding to a variety of cell surface receptors (e.g., cytokine, growth factor, GPCRs) leads to an association of those receptors with JAK proteins, which are then activated via phosphorylation on tyrosines 1007 and 1008 in the kinase activation loop. Activated JAK proteins phosphorylate and activate STAT (signal transducers and activators of transcription) proteins, which then dimerize and translocate to the nucleus. Once in the nucleus, STAT proteins bind to DNA and modify the transcription of various genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: JAK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité