Anti-CD5L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-2487R-A555
BOSSBS-2487R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2487R-A555
Anti-CD5L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
May play a role in the regulation of the immune system. Seems to play a role as an inhibitor of apoptosis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD5L
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité