Anti-CD5L/Api6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-2487R-A680
BOSSBS-2487R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2487R-A680
Anti-CD5L/Api6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May play a role in the regulation of the immune system. Seems to play a role as an inhibitor of apoptosis.
Type: Primary
Antigen: CD5L/Api6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-347/347
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité