Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD23/Fc EpsilonR 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2490R-A680
BOSSBS-2490R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2490R-A680
Anti-CD23/Fc EpsilonR 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Low-affinity receptor for immunoglobulin E (IgE) and CR2/CD21. Has essential roles in the regulation of IgE production and in the differentiation of B-cells (it is a B-cell-specific antigen).

Type: Primary
Antigen: CD23/Fc EpsilonR 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-321/321
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité