Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIF14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2494R-A647
BOSSBS-2494R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2494R-A647
Anti-KIF14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Microtubule motor protein that binds to microtubules with high affinity through each tubulin heterodimer and has an ATPase activity (By similarity). Plays a role in many processes like cell division, cytokinesis and also in cell proliferation and apoptosis (PubMed:24784001, PubMed:16648480). During cytokinesis, targets to central spindle and midbody through its interaction with PRC1 and CIT respectively (PubMed:16431929). Regulates cell growth through regulation of cell cycle progression and cytokinesis (PubMed:24854087). During cell cycle progression acts through SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process which controls CDKN1B degradation, resulting in positive regulation of cyclins, including CCNE1, CCND1 and CCNB1 (PubMed:24854087). During late neurogenesis, regulates the cerebellar, cerebral cortex and olfactory bulb development through regulation of apoptosis, cell proliferation and cell division (By similarity). Also is required for chromosome congression and alignment during mitotic cell cycle process (PubMed:15843429). Regulates cell spreading, focal adhesion dynamics, and cell migration through its interaction with RADIL resulting in regulation of RAP1A-mediated inside-out integrin activation by tethering RADIL on microtubules (PubMed:23209302).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KIF14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité