Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROS1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2504R-FITC
BOSSBS-2504R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2504R-FITC
Anti-ROS1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Orphan receptor tyrosine kinase (RTK) that plays a role in epithelial cell differentiation and regionalization of the proximal epididymal epithelium. May activate several downstream signaling pathways related to cell differentiation, proliferation, growth and survival including the PI3 kinase-mTOR signaling pathway. Mediates the phosphorylation of PTPN11, an activator of this pathway. May also phosphorylate and activate the transcription factor STAT3 to control anchorage-independent cell growth. Mediates the phosphorylation and the activation of VAV3, a guanine nucleotide exchange factor regulating cell morphology. May activate other downstream signaling proteins including AKT1, MAPK1, MAPK3, IRS1 and PLCG2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ROS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité