Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AQP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2506R-A350
BOSSBS-2506R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2506R-A350
Anti-AQP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Water is a critical component of all living cells. Interestingly, tissue membranes show a great degree of water permeability. Mammalian red cells, renal proximal tubules, and descending thin limb of Henle are extraordinarily permeable to water. Water crosses hydrophobic plasma membranes either by simple diffusion or through a facilitative transport mechanism mediated by special protein "aquaporin". Over the last decade, genes for several members of aquaporin family have been cloned, expressed, and their distribution studied in many tissues. AQP0 or MIP26 (major intrinsic protein 26kD), and Aquaporin 1 (AQP1, purified from red cells) also called CHIP28 (channel forming integral protein, 28kD; 268aa; gene locus 7p14) has been the foundation of the growing family of aquaporin. The lens specific AQP0 represents up to 80% of total lens membrane protein. Defects in MIP26 are cause of autosomal dominant cataract. The cataract Fraser mutation (CATFR or Shriveled) is a transposon induced splicing error that substitutes a long terminal repeat sequence for the C terminus of MIP. The lens opacity mutation (LOP) is an amino acid substitution that inhibits targeting of MIP to the cell membrane.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AQP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité