Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2514R-A350
BOSSBS-2514R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2514R-A350
Anti-CCR5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Receptor for a number of inflammatory CC-chemokines including MIP-1-alpha, MIP-1-beta and RANTES and subsequently transduces a signal by increasing the intracellular calcium ion level. May play a role in the control of granulocytic lineage proliferation or differentiation. Acts as a coreceptor (CD4 being the primary receptor) for HIV-1 R5 isolates.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité