Anti-CD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2515R-CY5
BOSSBS-2515R-CY5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2515R-CY5
Anti-CD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
CD2 interacts with lymphocyte function-associated antigen (LFA-3) and CD48/BCM1 to mediate adhesion between T-cells and other cell types. CD2 is implicated in the triggering of T-cells, the cytoplasmic domain is implicated in the signaling function.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité