Anti-GTSE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2516R-CY5.5
BOSSBS-2516R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2516R-CY5.5
Anti-GTSE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May be involved in p53-induced cell cycle arrest in G2/M phase by interfering with microtubule rearrangements that are required to enter mitosis. Overexpression delays G2/M phase progression.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GTSE-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité