Anti-CD99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-2523R-A350
BOSSBS-2523R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2523R-A350
Anti-CD99 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Involved in T-cell adhesion processes. Plays a role in a late step of leukocyte extravasation helping leukocytes to overcome the endothelial basement membrane. Acts at the same site as, but independently of, PECAM1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD99
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité