Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD160/By55 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-2526R-A680
BOSSBS-2526R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2526R-A680
Anti-CD160/By55 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CD160, a 27 kDa glycoprotein, was initially identified with the monoclonal antibody BY55. Its expression is tightly associated with peripheral blood NK cells and CD8 T lymphocytes with cytolytic effector activity. The cDNA sequence of CD160 predicts a cysteine rich, glycosylphosphatidylinositol anchored protein of 181 amino acids with a single Ig-like domain weakly homologous to KIR2DL4 molecule.

Type: Primary
Antigen: CD160/By55
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 81-159/181
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité