Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD163/M130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2527R-A750
BOSSBS-2527R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2527R-A750
Anti-CD163/M130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Acute phase-regulated receptor involved in clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. May play a role in the uptake and recycling of iron, via endocytosis of hemoglobin/haptoglobin and subsequent breakdown of heme. Binds hemoglobin/haptoglobin complexes in a calcium-dependent and pH-dependent manner. Exhibits a higher affinity for complexes of hemoglobin and multimeric haptoglobin of HP*1F phenotype than for complexes of hemoglobin and dimeric haptoglobin of HP*1S phenotype. Induces a cascade of intracellular signals that involves tyrosine kinase-dependent calcium mobilisation, inositol triphosphate production and secretion of IL6 and CSF1. Isoform 3 exhibits the higher capacity for ligand endocytosis and the more pronounced surface expression when expressed in cells. After shedding, the soluble form (sCD163) may play an anti-inflammatory role, and may be a valuable diagnostic parameter for monitoring macrophage activation in inflammatory conditions.

Type: Primary
Antigen: CD163/M130
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1001-1121/1156
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Dog; Pig; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité