Anti-TFPI/LACI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2535R-A750
BOSSBS-2535R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-2535R-A750
Anti-TFPI/LACI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Inhibits factor X (X(a)) directly and, in a Xa-dependent way, inhibits VIIa/tissue factor activity, presumably by forming a quaternary Xa/LACI/VIIa/TF complex. It possesses an antithrombotic action and also the ability to associate with lipoproteins in plasma.
Type: Primary
Antigen: TFPI/LACI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/304
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité