Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2537R-A555
BOSSBS-2537R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2537R-A555
Anti-FOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Transcription factor that is the main target of insulin signaling and regulates metabolic homeostasis in response to oxidative stress. Binds to the insulin response element (IRE) with consensus sequence 5'-TT[G/A]TTTTG-3' and the related Daf-16 family binding element (DBE) with consensus sequence 5'-TT[G/A]TTTAC-3'. Activity suppressed by insulin. Main regulator of redox balance and osteoblast numbers and controls bone mass. Orchestrates the endocrine function of the skeleton in regulating glucose metabolism. Acts synergistically with ATF4 to suppress osteocalcin/BGLAP activity, increasing glucose levels and triggering glucose intolerance and insulin insensitivity. Also suppresses the transcriptional activity of RUNX2, an upstream activator of osteocalcin/BGLAP. In hepatocytes, promotes gluconeogenesis by acting together with PPARGC1A and CEBPA to activate the expression of genes such as IGFBP1, G6PC and PCK1. Important regulator of cell death acting downstream of CDK1, PKB/AKT1 and SKT4/MST1. Promotes neural cell death. Mediates insulin action on adipose tissue. Regulates the expression of adipogenic genes such as PPARG during preadipocyte differentiation and, adipocyte size and adipose tissue-specific gene expression in response to excessive calorie intake. Regulates the transcriptional activity of GADD45A and repair of nitric oxide-damaged DNA in beta-cells. Required for the autophagic cell death induction in response to starvation or oxidative stress in a transcription-independent manner.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FOXO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité