Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2543R-CY5.5
BOSSBS-2543R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2543R-CY5.5
Anti-CLEC1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Natural killer (NK) cells express multiple C-type (calcium-dependent) lectin-like receptors, that interact with major histocompatibility complex class I molecules and either inhibit or activate cytotoxicity and cytokine secretion. CLEC1B (also known as CLEC-2) is a C-type lectin-like receptor expressed in myeloid cells and NK cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLEC1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité