Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IL2RG Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2545R-FITC
BOSSBS-2545R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2545R-FITC
Anti-IL2RG Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Interleukin 2 (IL2) receptor gamma chain (IL5212R gamma) is a cell surface glycoprotein expressed by a variety of leukocytes including T cells, B cells, NK cells, monocytes, macrophages, and neutrophils. IL2R gamma is also known as CD132, common cytokine receptor gamma chain, and gamma c. IL2R gamma forms complexes with other cell surface proteins including CD25 (IL2R alpha), CD122 (IL2R beta), CD124 (IL4R alpha), CD127 (IL7R), and others. IL2R gamma complexed with other cell surface proteins forms receptors for the cytokines IL2, IL4, IL7, IL9, and IL15. Acting through the IL2R gamma containing complexes, these cytokines regulate lymphocyte development and activation. Chemical cross linking experiments reveal that IL2R gamma is able to bind cytokines only when complexed with these other cell surface proteins. In addition to interacting with other cell surface glycoproteins, IL2R gamma associates with several cytoplasmic tyrosine kinases including JAK3 (Janus Kinase 3), JAK1, Syc, and Lyc. Cytokine binding to the IL2R gamma containing receptor complexes activates these tyrosine kinases. Once activated, these tyrosine kinases phosphorylate their associated receptors, creating docking sites for signaling molecules such as PI 3 kinase. The activated tyrosine kinases also phosphorylate downstream regulators including STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3), STAT5, and STAT6. The various cytokines that bind to IL2R gamma containing receptor complexes exert their effects through unique repertoires of cytoplasmic signaling molecules. IL2, IL7, and IL9 exert their effects through cascades, which activate STAT3 and STAT5, while IL4 activates STAT6. IL2 and IL15 exert their effects through cascades, which activate the MAP kinase cascade. IL7 exerts its effects through a cascade that results in VDJ immunoglobulin gene rearrangement.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL2RG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité