Anti-CXCL13 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2553R
BOSSBS-2553REA 746 EUR InStock
BOSSBS-2553R
Anti-CXCL13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CXCL13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité