Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL15 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2554R-CY7
BOSSBS-2554R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2554R-CY7
Anti-CXCL15 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CXCL15 (Lungkine) is a CXC chemokine that is expressed in murine lung epithelial cells and, to a lesser extent, in certain fetal tissues. No human homolog has been identified and a specific cell surface receptor has not yet been found. Lungkine expression in lung tissue is elevated in response to inflammation, at which time it acts to specifically recruit neutrophils and direct them into the lung airway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CXCL15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité