Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COX7A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2562R-A350
BOSSBS-2562R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2562R-A350
Anti-COX7A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Cytochrome c oxidase, the terminal component of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. This component is a heteromeric complex consisting of three catalytic subunits encoded by mitochondrial genes, and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, while the nuclear-encoded subunits may function in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes polypeptide 2 (liver isoform) of subunit VIIa, with this polypeptide being present in both muscle and non-muscle tissues. In addition to polypeptide 2, subunit VIIa includes polypeptide 1 (muscle isoform), which is present only in muscle tissues, and a related protein, which is present in all tissues. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 4 and 14. [provided by RefSeq, Oct 2009]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COX7A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité