Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC6A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2566R-A647
BOSSBS-2566R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2566R-A647
Anti-CLEC6A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Dectin 2 is a type II transmembrane protein that is a member of the C type lectin superfamily. In mouse, dectin 2 is predominantly expressed on tissue macrophages and some dendritic cells. Significant expression of Dectin 2 has been reported on macrophages in the red pulp and marginal zones of the spleen, kupffer cells in the liver and alveolar macrophages in the lung. Peripheral blood monocytes express low levels of dectin 2 but transient up regulation of expression has been demonstrated on monocytes at sites of inflammation. The function of dectin 2 has not been fully determined but studies suggest a possible role in immune surveillance.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLEC6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité