Anti-CD32 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-2573R-A680
BOSSBS-2573R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2573R-A680
Anti-CD32 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Binds to the Fc region of immunoglobulins gamma. Low affinity receptor. By binding to IgG it initiates cellular responses against pathogens and soluble antigens. Promotes phagocytosis of opsonized antigens.
Type: Primary
Antigen: CD32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/317
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité