Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GZMA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-2578R-A647
BOSSBS-2578R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2578R-A647
Anti-GZMA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Abundant protease in the cytosolic granules of cytotoxic T-cells and NK-cells which activates caspase-independent cell death with morphological features of apoptosis when delivered into the target cell through the immunological synapse. It cleaves after Lys or Arg. Cleaves APEX1 after 'Lys-31' and destroys its oxidative repair activity. Cleaves the nucleosome assembly protein SET after 'Lys-189', which disrupts its nucleosome assembly activity and allows the SET complex to translocate into the nucleus to nick and degrade the DNA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GZMA/Granzyme A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité