Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICOS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2583R-A350
BOSSBS-2583R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2583R-A350
Anti-ICOS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Enhances all basic T-cell responses to a foreign antigen, namely proliferation, secretion of lymphokines, up-regulation of molecules that mediate cell-cell interaction, and effective help for antibody secretion by B-cells. Essential both for efficient interaction between T and B-cells and for normal antibody responses to T-cell dependent antigens. Does not up-regulate the production of interleukin-2, but superinduces the synthesis of interleukin-10. Prevents the apoptosis of pre-activated T-cells. Plays a critical role in CD40-mediated class switching of immunoglobin isotypes (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ICOS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité