Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGSF8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2584R-CY5
BOSSBS-2584R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2584R-CY5
Anti-IGSF8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
May play a key role in diverse functions ascribed to CD81 and CD9 such as oocytes fertilization or hepatitis C virus function. May regulate proliferation and differentiation of keratinocytes. May be a negative regulator of cell motility: suppresses T-cell mobility coordinately with CD81, associates with CD82 to suppress prostate cancer cell migration, regulates epidermoid cell reaggregation and motility on laminin-5 with CD9 and CD81 as key linkers. May also play a role on integrin-dependent morphology and motility functions. May participate in the regulation of neurite outgrowth and maintenance of the neural network in the adult brain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGSF8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité