Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-2595R-A555
BOSSBS-2595R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2595R-A555
Anti-IL1R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Non-signaling receptor for IL1A, IL1B and IL1RN. Reduces IL1B activities. Serves as a decoy receptor by competetive binding to IL1B and preventing its binding to IL1R1. Also modulates cellular response through non-signaling association with IL1RAP after binding to IL1B. IL1R2 (membrane and secreted forms) preferentially binds IL1B and poorly IL1A and IL1RN. The secreted IL1R2 recruits secreted IL1RAP with high affinity; this complex formation may be the dominant mechanism for neutralization of IL1B by secreted/soluble receptors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL1R2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité