Anti-IL12RB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-2604R-A488
BOSSBS-2604R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2604R-A488
Anti-IL12RB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Receptor for interleukin-12. This subunit is the signaling component coupling to the JAK2/STAT4 pathway. Promotes the proliferation of T-cells as well as NK cells. Induces the promotion of T-cells towards the Th1 phenotype by strongly enhancing IFN-gamma production.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL12RB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité