Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL15RA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2605R-FITC
BOSSBS-2605R-FITCEA 876 EUR InStock
BOSSBS-2605R-FITC
Anti-IL15RA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
IL15RA is a cytokine receptor that specifically binds IL15 with high affinity. It shares two subunits with the receptor of IL2, the IL2R beta and IL2R gamma chains. This forms the basis of many overlapping biological activities of IL15 and IL2. The IL2 receptor requires an additional IL2-specific alpha subunit for high affinity IL2 binding. This protein is structurally related to IL2R alpha, but is capable of binding IL15 with high affinity independent of other subunits, which suggests the distinct roles between IL15 and IL2. This receptor is reported to enhance cell proliferation and expression of apoptosis inhibitor BCL2L1/BCL2-XL and BCL2. There are nine different isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL15RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité