Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17RD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2608R-CY5
BOSSBS-2608R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2608R-CY5
Anti-IL17RD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Feedback inhibitor of fibroblast growth factor mediated Ras-MAPK signaling and ERK activation. May inhibit FGF-induced FGFR1 tyrosine phosphorylation. Regulates the nuclear ERK signaling pathway by spatially blocking nuclear translocation of activated ERK without inhibiting cytoplasmic phosphorylation of ERK. Mediates JNK activation and may be involved in apoptosis.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL17RD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité