Anti-IL17B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2609R-CY5.5
BOSSBS-2609R-CY5.5EA 883 EUR InStock
BOSSBS-2609R-CY5.5
Anti-IL17B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Stimulates the release of tumor necrosis factor alpha and IL-1-beta from the monocytic cell line THP-1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL17B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité