Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2611R-CY7
BOSSBS-2611R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2611R-CY7
Anti-IL17C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cytokine that plays a crucial role in innate immunity of the epithelium, including to intestinal bacterial pathogens, in an autocrine manner. Stimulates the production of antibacterial peptides and proinflammatory molecules for host defense by signaling through the NF-kappa-B and MAPK pathways. Acts synergically with IL22 in inducing the expression of antibacterial peptides, including S100A8, S100A9, REG3A and REG3G. Synergy is also observed with TNF and IL1B in inducing DEFB2 from keratinocytes. Depending on the type of insult, may have both protective and pathogenic properties, either by maintaining epithelial homeostasis after an inflammatory challenge or by promoting inflammatory phenotype. Enhanced IL17C/IL17RE signaling may also lead to greater susceptibility to autoimmune diseases.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL17C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité