Anti-IL18R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2615R-CY5.5
BOSSBS-2615R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2615R-CY5.5
Anti-IL18R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Receptor for interleukin 18 (IL-18). Binding to the agonist leads to the activation of NF-kappa-B.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL18R1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité